Learn More
Adamantane-1-carboxylic acid, 99%
Descrizione
It can be used as a stabilizer in the synthesis of monodisperse, highly crystalline CoPt3 nanoparticles1 and porous platinum nanoparticles. It is a potent and reversible CerK inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It can be used as a stabilizer in the synthesis of monodisperse, highly crystalline CoPt3 nanoparticles1 and porous platinum nanoparticles. It is a potent and reversible CerK inhibitor.
Solubility
Insoluble in water. Solubility in methanol gives very faint turbidity. Soluble in ethanol, chloroform, and dichloromethane.
Notes
Store away from bases and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Adamantane-1-carboxylic acid |
| Punto di fusione | 173°C to 176°C |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 1910637 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. Solubility in methanol gives very faint turbidity. Soluble in ethanol,chloroform,and dichloromethane. |
| Peso formulazione | 180.25 |
| Percent Purity | 99% |
Sicurezza e movimentazione
- Adamantane-1-carboxylic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Adamantane-1-carboxylic acid