Learn More
Adamantane, 99+%
Codice prodotto. 13458368 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
13458368 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10602983 5 g Bottiglia in vetro 5g
10091510 25 g Bottiglia in vetro 25g
10001520 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13458368 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146110010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 281-23-2 | C10H16 | 136.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 281-23-2
Formula molecolare C10H16
Molecular Weight (g/mol) 136.24
Numero MDL MFCD00074719
InChI Key ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl
PubChem CID 9238
ChEBI CHEBI:40519
IUPAC Name adamantane
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3
Specifica
Materiale o nome chimico Adamantane
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 205.0°C to 210.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15,137
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 8% in light petroleum fract. (20°C),6.7% in diethyl ether-1.7% in ethyl acetate (20°C),9.1% in methylene chloride-0.8% in acetone (20°C),10% in chloroform-12.5% in ccl4 (20°C),0.5%
Peso formulazione 136.24
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals