Learn More
Adamantane, Mikromol™
Codice prodotto. 30052713
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052713 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052713 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0564.030025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Adamantane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Adamantane
CAS 281-23-2
Nomi componenti o analita Adamantane
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H16
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Adamantane, Tricyclo[3.3.1.13,·]decane
InChI Formula InChI=1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2
SMILES C1C2CC3CC(CC1C3)C2
IUPAC Name adamantane
Molecular Weight (g/mol) 136.23
Quantità 25 mg
Peso formulazione 136.1252 g/mol