Learn More
Adamantane, TRC
Codice prodotto. 30007563
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007563 25 g 25g
30003222 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30007563 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA20780025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 281-23-2
Formula molecolare C10 H16
Molecular Weight (g/mol) 136.23
Sinonimo Adamantane, Tricyclo[3.3.1.13,·]decane, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane (9CI, ACI), Adamantane (6CI, 8CI), A 0696, MeSH ID: D000218, NSC 527913
IUPAC Name adamantane
SMILES C1C2CC3CC(CC1C3)C2
Specifica
Materiale o nome chimico Adamantane
Note sul grado di purezza GC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2
Peso formulazione 136.1252
Percent Purity >95%