Learn More
Adamantoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30328722
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30328722 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30328722 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA20820025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Adamantoic Acid
CAS 828-51-3
Formula molecolare C11H16O2
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Adamantanecarboxylic Acid, 1-Adamantane-1-carboxylic Acid, 1-Adamantylcarboxylic Acid, 1-Carboxyadamantane, NSC 94182, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C11H16O2/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC Name adamantane-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 180.24
Peso formulazione 180.115