Learn More
Adamantoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Adamantoic Acid |
| CAS | 828-51-3 |
| Formula molecolare | C11H16O2 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 1-Adamantanecarboxylic Acid, 1-Adamantane-1-carboxylic Acid, 1-Adamantylcarboxylic Acid, 1-Carboxyadamantane, NSC 94182, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-carboxylic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H16O2/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| IUPAC Name | adamantane-1-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 180.24 |
| Peso formulazione | 180.115 |