Learn More
R&D Systems™ Adapalene
Descrizione
Retinoic acid analog that is a RARβ and RARγ agonist (AC50 values are 2.2, 9.3, 22 and > 1000 nM for RARβ, RARγ, RARα and RXRα receptors respectively). Inhibits proliferation and induces apoptosis in colorectal cancer cell in vitro. Displays comedolytic activity.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Adapalene |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Peso formulazione | 412.52 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 412.529 |