Learn More
Adapalene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Adapalene |
| CAS | 106685-40-9 |
| Formula molecolare | C28 H28 O3 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | Adapalene, 6-(4-Methoxy-3-tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-ylphenyl)naphthalene-2-carboxylic acid, 6-(3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoic acid, Aclene, Aclene Gel, CD 271, CD 271 (pharmaceutical), Differin, Differin Gel |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30) |
| SMILES | COc1ccc(cc1C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)c5ccc6cc(ccc6c5)C(=O)O |
| IUPAC Name | 6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]naphthalene-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 412.52 |
| Peso formulazione | 412.2038 |