Learn More
Adapalene, TRC
Produktkod. 30318218
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantità Förpackningsstorlek
30318218 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30318218 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCA22500025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Materiale o nome chimico Adapalene
CAS 106685-40-9
Formula molecolare C28 H28 O3
Quantità 25 mg
Sinonimo Adapalene, 6-(4-Methoxy-3-tricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-ylphenyl)naphthalene-2-carboxylic acid, 6-(3-(Adamantan-1-yl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthoic acid, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoic acid, Aclene, Aclene Gel, CD 271, CD 271 (pharmaceutical), Differin, Differin Gel
InChI Formula InChI=1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30)
SMILES COc1ccc(cc1C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)c5ccc6cc(ccc6c5)C(=O)O
IUPAC Name 6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]naphthalene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 412.52
Peso formulazione 412.2038
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.