Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Codice prodotto. 15340370 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco/bianco
Blu/blu
Giallo/giallo
Rosa/rosa
Verde/verde
Dimensione della confezione:
pezzi 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15340370 Blu/blu pezzi 2
15350370 Bianco/bianco pezzi 2
15360370 Rosa/rosa pezzi 2
15380370 Giallo/giallo pezzi 2
15390370 Verde/verde pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15340370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.76€
    9.17€ / pezzi 2
    Risparmia 10.59€
    53% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il rack Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ è in grado di contenere provette con diametro compreso tra 12 e 30 mm (da 5 a 50 ml) in posizione verticale e stabile.
  • Made from Polyoxymethylene (POM).
  • Racks can be linked together for additional holding capacity (Linked racks should be supported underneath when carrying).
  • Open sides allow for label viewing.
  • Flat base to hold tubes upright.
  • Available in solid or a combination of colors for easy coding identification.
  • Autoclavable.
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Blu/blu
Capacità 4 provette da 5 a 50 ml
Materiale Poliossimetilene (POM)
Posizioni 4
Forma Rectangular, Rounded Corners
Sovrapponibile Yes, Interlocking
Sterilità Non-sterile
Quantità Confezione da 2
Diametro (sistema metrico) pozzetto Da 12 a 30 mm
Product Type Rack, provetta
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 7.6 cm
Matrice 1 x 4
Larghezza (sistema metrico) 5.6 cm