Descrizione
- Made from Polyoxymethylene (POM).
- Racks can be linked together for additional holding capacity (Linked racks should be supported underneath when carrying).
- Open sides allow for label viewing.
- Flat base to hold tubes upright.
- Available in solid or a combination of colors for easy coding identification.
- Autoclavable.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Bianco/bianco |
| Capacità | 4 provette da 5 a 50 ml |
| Materiale | Poliossimetilene (POM) |
| Posizioni | 4 |
| Forma | Rectangular, Rounded Corners |
| Sovrapponibile | Yes, Interlocking |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | Confezione da 2 |
| Diametro (sistema metrico) pozzetto | Da 12 a 30 mm |
| Vedi altri risultati |