Learn More
Fisherbrand™ Rack combinati Adapt-a-Rack™
Product Code. 15320370 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Colore:
Blu/giallo
Blu/verde
Rosa/bianco
Unit Size:
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Colore Unit Size
15320370 Blu/giallo pezzi 2
15300370 Blu/verde pezzi 2
15330370 Rosa/bianco pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15320370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.65€
    9.17€ / pezzi 2
    Risparmia 1.48€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Add to basket
Add to basket
Per provette con diametro da 12 a 30 mm (da 5 a 50 ml). I rack combinati Fisherbrand™ Adapt-a-rack™ consentono di tenere le provette in posizione verticale e stabile.
  • In poliossimetilene (POM)
  • I rack possono essere collegati tra loro per una maggiore capacità (i rack collegati devono essere sostenuti dal lato inferiore durante il trasporto)
  • I lati aperti consentono di visualizzare l'etichetta
  • Base piatta per tenere le provette in posizione verticale
  • Disponibili in tinta unita o in una combinazione di colori per una codifica che faciliti l'identificazione
  • Sterilizzabili in autoclave
Specifications
Autoclavabile Sì
Colore Blu/giallo
Capacità 4 provette da 5 a 50 ml
Materiale Poliossimetilene (POM)
Posizioni 4
Forma Round
Sovrapponibile Yes, Interlocking
Sterilità Non-sterile
Quantità Confezione da 2
Diametro (sistema metrico) pozzetto Da 12 a 30 mm
Product Type Rack, provetta
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 7.6 cm
Matrice 1 x 4
Larghezza (sistema metrico) 5.6 cm