Learn More
Eppendorf™ Adapter for Conical Tubes, Bottles, and Plates
Conical tube, bottle, and plate adapter for rotor S-4xUniversal-Large.
Marca:  Eppendorf™ 5920755005
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.89300kg
Codice prodotto. 16534144
  • 453.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • 2 pieces
  • Adapter
Specifica
Specifica
Adapter
50 mL conical tubes, 175 to 250 mL bottles, and plates
For Rotor S-4xUniversal-Large
2