Learn More
Eppendorf™ Adapter for Conical Tubes
Codice prodotto. 10616640 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Rotor A-4-81 and Rotor FA-45-6-30
Rotor FA-45-6-30
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 7
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10616640 Rotor A-4-81 and Rotor FA-45-6-30 pezzi 7
10725642 Rotor FA-45-6-30 pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10616640 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5820718005
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for use with a variety of products to expand liquid handling capabilities in the lab
  • Available in packs of two or seven
  • For use with Eppendorf Rotors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Tipo di provetta Conical
Capacità 15 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotor A-4-81 and Rotor FA-45-6-30
Colore Orange
N. per confezione Set of 7