Learn More
Fisherbrand™ Adapter for Traceable™ Meters, Universal VAC to 9 VDC
Codice prodotto. 17337629 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Traceable™ Meters
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17337629 Traceable™ Meters Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17337629 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore 1960134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.95€
    47.84€ / pezzi 1
    Risparmia 14.11€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 12-01-2027
Optimize the performance of your conductivity and pH/ORP meters with the Adapter for Traceable™ Meters, Universal VAC to 9 VDC.
  • Includes four different power receptacle adapters to convert 115/220 VAC to 9 VDC
  • Includes NIST-Traceable certificate from our A2LA accredited (1750.01) calibration laboratory
Specifica
Tipo Power Adapter
Certificazione/Conformità None
Da utilizzare con (apparecchiatura) Traceable™ Meters