Learn More
asecos™ Adapter for UFA
Codice prodotto. 11908827 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Tall Cabinets 1555 mm Wide
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11908827 Tall Cabinets 1555 mm Wide Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11908827 Fornitore asecos™ N. del fornitore 30391
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-03-2027
Adapter for use with recirculating air filter system UFA, Height = 90 mm
  • Sheet steel painted
  • For models: XL90, VBF.(T)197
  • For tall cabinets body wide 1555 cm
  • For use with recirculating air filter system UFA, Height = 90 mm
Specifica
Descrizione Adapter for use with recirculating air filter system UFA, Height = 90 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tall Cabinets 1555 mm Wide
Rivestimento superficiale Paint
Peso (sistema metrico) 1.50 kg
Materiale Steel
Product Type Adapter