Learn More
asecos™ Adapter for UFA
Codice prodotto. 11918827 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For models before type VBF.197 and other brands (with exhaust air plug DN 75 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11918827 For models before type VBF.197 and other brands (with exhaust air plug DN 75 mm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11918827 Fornitore asecos™ N. del fornitore 15784
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-02-2027
Adapter for use with recirculating air filter system UFA
  • For model series before type VBF.197 and third-party cabinets (with connection DN 75 mm)
  • Height = 160 mm
Specifica
Descrizione Adapter for recirculation air filter system
Da utilizzare con (apparecchiatura) For models before type VBF.197 and other brands (with exhaust air plug DN 75 mm)
Rivestimento superficiale Paint
Peso (sistema metrico) 2.50 kg
Materiale Steel
Product Type Adapter