Learn More
WTW™ Adapter for WTW™ OxiTop/OxiTop-C™ Measuring Head
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10736452
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Adapter OxiTop™-AD/SK
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
10736452 Adapter OxiTop™-AD/SK Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10736452 Fornitore WTW™ N. del fornitore 209016
Spedizione stimata: 21-09-2026
Specifica
Tipo Adapter OxiTop™-AD/SK
Da utilizzare con (applicazione) For all models of PF45/ and MF/45 sample and measuring bottles
Da utilizzare con (apparecchiatura) OxiTop™/OxiTop™-C measuring heads
Include 1 x OxiTop™ AD adapter, 1 x OxiTop™ SK screwable adapter, 1 x gasket DI45for adapter, 1 x screwing set VS45 for adapter, 2 x GK 600 L Rubber sleeves