Learn More
Carl Zeiss™ Adapters
Codice prodotto. 12574346
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Adapter 60N - T2, 1.0X
DSLR P95-T2 1.6x Adapter
Preparation Piece 60-44
Video Adapter 44 C 2/3, 1,0X
Video Adapter 44 C, 0.66 in., 0.63X
Video Adapter 44, 0.5 in., 0.5X
Video Adapter 60 C, 0.5 in., 0.5X
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
12574346 Adapter 60N - T2, 1.0X Pezzo
10738683 Preparation Piece 60-44 Pezzo
11891083 Video Adapter 44 C 2/3, 1,0X Pezzo
11876482 Video Adapter 44 C, 0.66 in., 0.63X Pezzo
11810903 Video Adapter 44, 0.5 in., 0.5X Pezzo
11866472 Video Adapter 60 C, 0.5 in., 0.5X Pezzo
11855143 DSLR P95-T2 1.6x Adapter Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12574346 Fornitore Carl Zeiss™ N. del fornitore 4261030000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.20€
    56.05€ / pezzi 1
    Risparmia 32.15€
    36% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027