Learn More
SymLine™ Adattatori
Descrizione
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | CPC, GL14 |
| Colore chiusura | Black |
| Descrizione | Adattatore da filtro di scarico a giunto in acciaio inox |
| Colore | Black |
| Materiale rivestimento interno | HDPE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Justrite Container |
| Materiale | HDPE |
| Product Type | Adattatore |