Learn More
Eppendorf™ Adapters For 100mL Rectangular Bucket
Codice prodotto. 10266861 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1.2 to 5 mL
1.5 to 2 mL
15 mL
18 to 120 mL
18 to 30 mL
2.6 to 7 mL
3 to 15 mL
30 to 50 mL
50 mL
50 to 75 mL
7 to 18 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
10266861 1.2 to 5 mL pezzi 2
10555921 1.5 to 2 mL pezzi 2
10318611 50 to 75 mL pezzi 2
10681502 18 to 120 mL pezzi 2
10786722 30 to 50 mL pezzi 2
10398411 50 mL pezzi 2
10648821 18 to 30 mL pezzi 2
10618631 2.6 to 7 mL pezzi 2
10297581 7 to 18 mL pezzi 2
10247251 3 to 15 mL pezzi 2
10328371 15 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10266861 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5804750004
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Eppendorf Tubes
  • Adapters for rectangular buckets
  • For use with Rotor A-4-44
  • Available in a variety of sizes for a wide range of applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Capacità 1.2 to 5 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 100mL Rectangular Bucket
Dimensione foro (sistema metrico) 11 mm
No. of Places 56
Da utilizzare con (applicazione) Standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes
N. per confezione 2 Pack