Descrizione
- Adapters for rectangular buckets
- For use with Rotor A-4-44
- Available in a variety of sizes for a wide range of applications
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter |
| Capacità | 2.6 to 7 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 100mL Rectangular Bucket |
| Dimensione foro (sistema metrico) | 13 mm |
| No. of Places | 36 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes |
| N. per confezione | 2 Pack |