Learn More
Eppendorf™ Adapters For 100mL Rectangular Bucket
Codice prodotto. 10786722 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1.2 to 5 mL
1.5 to 2 mL
15 mL
18 to 120 mL
18 to 30 mL
2.6 to 7 mL
3 to 15 mL
30 to 50 mL
50 mL
50 to 75 mL
7 to 18 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10786722 30 to 50 mL pezzi 2
10266861 1.2 to 5 mL pezzi 2
10555921 1.5 to 2 mL pezzi 2
10318611 50 to 75 mL pezzi 2
10681502 18 to 120 mL pezzi 2
10398411 50 mL pezzi 2
10648821 18 to 30 mL pezzi 2
10618631 2.6 to 7 mL pezzi 2
10297581 7 to 18 mL pezzi 2
10247251 3 to 15 mL pezzi 2
10328371 15 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10786722 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5804759001
In stock
For use with Eppendorf Tubes
  • Adapters for rectangular buckets
  • For use with Rotor A-4-44
  • Available in a variety of sizes for a wide range of applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Capacità 30 to 50 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 100mL Rectangular Bucket
Dimensione foro (sistema metrico) 31 mm
No. of Places 4
Da utilizzare con (applicazione) Standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes
N. per confezione 2 Pack