Learn More
Eppendorf™ Adapters for Rectangular Buckets in A-4-81 Rotor
Codice prodotto. 11830242 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
15 mL
180 to 250 mL
2.6 to 7 mL
3 to 15 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11830242 15 mL pezzi 2
11833981 180 to 250 mL pezzi 2
11803432 3 to 15 mL pezzi 2
10137533 2.6 to 7 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11830242 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5810722004
Spedizione stimata: 09-12-2026
Add flexibility to A-4-81 Rotor for Eppendorf Centrifuge 5810/5810 R with these adapters
  • Rotor adapters
  • For rectangluar buckets
  • Available in a wide range of sizes to suit various applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adapter
Tipo di provetta Conical
Capacità 15 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) 400mL Rectangular Bucket for Rotor A-4-81
Dimensione foro (sistema metrico) 17.5 mm
No. of Places 48
N. per confezione 2 Pack