Description
- Rotor adapters
- For rectangluar buckets
- Available in a wide range of sizes to suit various applications
Specifications
Specifications
| Tipo | Adapter |
| Tipo di provetta | Standard, Vacutainer, Falcon Tubes and Flasks |
| Capacità | 180 to 250 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 500mL Rectangular Bucket for Rotor A-4-81 |
| Dimensione foro (sistema metrico) | 62 mm |
| No. of Places | 1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | 400mL rectangular bucket for use with standard, Vacutainer, Falcon tubes and flasks |
| N. per confezione | 2 Pack |