Learn More
Eppendorf™ Adattatori per rotore conico ad angolo fisso Falcon™
Codice prodotto. 10296761 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
15 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10296761 50 mL pezzi 2
10003181 15 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10296761 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5804775007
Spedizione stimata: 26-10-2026
Use these adaptors with Fixed-Angle Conical Falcon™ Rotors.
  • Set of 2 adaptors
  • Compatible with Rotor F-34-6-38
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adattatore
Tipo di provetta Falcon conico
Capacità 50 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per rotore ad angolo fisso
Dimensione foro (sistema metrico) 29.5 mm
No. of Places 6
N. per confezione Confezione da 2