Learn More
Eppendorf™ Adapters For Fixed-Angle Round Bottom Rotor
Add flexibility to Eppendorf Centrifuges with these rotor adapters
92.55€ - 115.00€
Specifica
Tipo | Adapter |
---|---|
Tipo di provetta | Round Bottom |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fixed angle rotor |
N. per confezione | 2 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10450332
|
Eppendorf™
5804774000 |
5 mL |
92.55€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10053311
|
Eppendorf™
5804771001 |
7 to 15 mL |
115.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10249351
|
Eppendorf™
5804772008 |
15 to 18 mL |
115.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Adapters
- For Eppendorf™ Fixed Angle Round-Bottom Rotors
Specifica
Adapter | |
Round Bottom | |
Fixed angle rotor | |
2 Pack |