Learn More
Thermo Scientific™ Adapters for HIGHConic III Rotor
Codice prodotto. 15798139 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1.5/2.0 mL
12 mL
16 mL
3.5 mL
38 mL
5 mL
6.5 mL
8 x 15 mL
Max. Tube Diameter:
11 mm
12 mm
13.5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25.5 mm
Max. Tube Length:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Max. Tube Diameter Max. Tube Length unitSize
15798139 38 mL 25.5 mm 110 mm pezzi 2
15708149 16 mL 18 mm 123 mm pezzi 2
15738578 12 mL 16 mm 96 mm pezzi 2
15718149 6.5 mL 13.5 mm 114 mm pezzi 2
15728149 3.5 mL 11 mm 100 mm pezzi 2
15753569 1.5/2.0 mL 11 mm 40 mm pezzi 2
15105273 8 x 15 mL 12 mm 17 mm 1 set
15271026 5 mL 17 mm 100 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15798139 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75005802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    145.80€ / pezzi 2
    Risparmia 32.20€
    18% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Assorted adapters to be used with the HIGHConic III rotor
Accommodate conical tubes in the 50mL buckets for use with the Thermo Scientific HIGHConic III fixed angle rotor.
  • Adapters to run various tubes in HIGHConic III rotor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotor Adapter
Tipo di provetta Round Bottom
Materiale Polypropylene
Capacità 38 mL
Max. Tube Diameter 25.5 mm
Max. Tube Length 110 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) HIGHConic III rotor (75005709)
Descrizione Adapters for 38 mL round bottom tubes used in HIGHConic III rotor
No. of Places 1
Dimensioni provetta 38 mL
N. per confezione 2