Learn More
Eppendorf™ Adapters for Rotors
Adapters for Rotors are for use with a variety of Eppendorf™, Corning™ and Nalgene™ tubes and plates in different shapes and sizes.
329.00€ - 346.00€
Specifica
Tipo Rotor Adapter
Visualizza altre specifiche
Prodotti 11
Codice del prodotto Marca Capacità Tipo di provetta Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Tipo di provetta Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
15758389
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
5920718002
2.6 to 8 mL Round Bottom Rotor S-4x1000, High-capacity Buckets
329.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15728399
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
5920739000
2.6 to 8 mL Round Bottom Rotor S-4xUniversal-Large
329.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15715882
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
5920742000
5 mL FACS Round Bottom Rotor S-4xUniversal-Large
346.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15718399
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
5920738003
5.5 to 12 mL Round Bottom Rotor S-4xUniversal-Large
329.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15778389
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
5920722000
9 mL Round Bottom Rotor S-4x1000, High-capacity Buckets
329.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15738399
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
5920740008
250 mL Flat, 175 to 225 mL Conical Flat/Conical Bottom Rotor S-4xUniversal-Large
329.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15748389
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
5920717006
250 mL Flat, 175 to 225 mL Conical, Nunc™ 250 mL Conical Flat/Conical Bottom Rotor S-4x1000, High-capacity Buckets
329.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15758399
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
5920744003
500 mL Corning™ Conical Bottle Conical Rotor S-4xUniversal-Large
329.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15768399
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
5920745000
500 mL Nalgene™ Flat Bottle Flat Bottom Rotor S-4xUniversal-Large
329.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15748399
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
5920741004
750 mL Bottle Flat Bottom Rotor S-4xUniversal-Large
329.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15638918
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
5920737007
6 x MTP, DWP, PCR Plates Flat Bottom S-4xUniversal-Large, Universal Buckets
329.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Available for use with:
  • 2.6 to 8 mL, set of 2 pcs.
  • 250 mL flat, 175 to 225 mL conical, and Nunc™ 250 mL conical, set of 2 pcs.
    • Please note that these conical bottles need to be used together with a conical form insert provided by the manufacturer.
  • 49 x 2.6 to 8 mL, set of 2 pcs.
  • 5.5 to 12 mL, set of 2 pcs.
  • 500 mL Corning™, set of 2 pcs.
  • 500 mL Nalgene™, set of 2 pcs.
  • 50 mL, set of 2 pcs.
  • 5 mL FACS, set of 2 pcs.
  • 750 mL, set of 2 pcs.
  • 9 mL, set of 2 pcs.
  • Eppendorf Tubes™ 5.0 mL and 15 mL, set of 2 pcs.
  • MTP, DWP, PCR plates, set of 2 pcs.
Specifica
Specifica
Rotor Adapter