Learn More
Eppendorf™ Adattatori per provette e sistemi di campionamento del sangue standard in cestelli rotondi da 85 ml
Codice prodotto. 11883882 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
1.5 to 2 mL
15 ml
2.6 to 7 mL
25 mL
85 mL
9 to 15 mL
Tipo di provetta:
Conical Falcon
Eppendorf
Fondo rotondo
Monovette
Oak Ridge
Standard
Vacutainer
Dimensione della confezione:
pezzi 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Tipo di provetta Dimensione della confezione
11883882 15 ml Fondo rotondo pezzi 2
11512215 2.6 to 7 mL Vacutainer pezzi 2
10402652 1.5 to 2 mL Eppendorf pezzi 2
10659651 85 mL Oak Ridge pezzi 2
10574832 25 mL Standard pezzi 2
11572215 9 to 15 mL Monovette pezzi 2
10166461 15 ml Conical Falcon pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11883882 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5702735000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    193.00€ / pezzi 2
    Risparmia 19.00€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Wide variety of adapters for all blood collection tubes and cell culture tube types
  • Adapter for Rotor A-4-38
  • For centrifugation of blood collection tubes or conical tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Adattatore
Tipo di provetta Fondo rotondo
Capacità 15 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per cestello rotondo
Dimensione foro (sistema metrico) 16 mm
No. of Places 16
N. per confezione Confezione da 2