Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-1000
Codice prodotto. 15151826 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
100 x 9/10 mL
150 to 300 mL Small Blood Bags
164 x 4.5/6 mL
20 x 50 mL
4 x 1,000 ml
4 x 250 ml
4 x 500 mL
4 x 6 ml standard o 4 x 2 ml Deep-Well
4 x 750mL
48 x 50 mL
8 x 250 ml
96 x 15 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura):
4.5/6mL Blood Collection Tube
500mL Nalgene Bottle
50mL Double Biocontainment Vessel for 50mL Conical Tube (can be combined with ClickSeal lids)
50mL Thermo Scientific Nalgene Oak Ridge Tube
750 mL Polypropylene Wide-Mouth Bio-Bottle and any TX-750 Round adapter
9/10mL Blood Collection Tube
Bio-Bottle 1000 ml
Bottiglia Corning 500 ml
Bottiglia Thermo Scientific™ Nalgene™ da 250 ml
Bottiglia conica da 250 ml Corning™ o bottiglia da 200 ml Thermo Scientific™ Nunc™ o bottiglia conica da 175 ml Thermo Scientific™ Nalgene™
Provetta a fondo conico da 15 ml
Small bag/cell culture bags 4 x 2 bags (< 350mL)
Supporti per micropiastre
Dimensione della confezione:
4 sets
Pezzo
pezzi 2
pezzi 4
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
15151826 100 x 9/10 mL 9/10mL Blood Collection Tube pezzi 4
11781268 164 x 4.5/6 mL 4.5/6mL Blood Collection Tube 4 sets
15109645 150 to 300 mL Small Blood Bags Small bag/cell culture bags 4 x 2 bags (< 350mL) Pezzo
15339695 4 x 1,000 ml Bio-Bottle 1000 ml pezzi 4
15382117 20 x 50 mL 50mL Double Biocontainment Vessel for 50mL Conical Tube (can be combined with ClickSeal lids) pezzi 4
15302127 48 x 50 mL 50mL Thermo Scientific Nalgene Oak Ridge Tube pezzi 4
15149485 4 x 500 mL 500mL Nalgene Bottle pezzi 4
15159485 4 x 250 ml Bottiglia conica da 250 ml Corning™ o bottiglia da 200 ml Thermo Scientific™ Nunc™ o bottiglia conica da 175 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ pezzi 4
15169485 4 x 500 mL Bottiglia Corning 500 ml pezzi 4
15109504 4 x 6 ml standard o 4 x 2 ml Deep-Well Supporti per micropiastre pezzi 4
13408999 4 x 750mL 750 mL Polypropylene Wide-Mouth Bio-Bottle and any TX-750 Round adapter pezzi 4
15290525 8 x 250 ml Bottiglia Thermo Scientific™ Nalgene™ da 250 ml pezzi 2
13419409 96 x 15 ml Provetta a fondo conico da 15 ml pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 15151826 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75003697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.00€
    848.00€ / pezzi 4
    Risparmia 42.00€
    4% Sconto
In stock
Add to basket
Add to basket
L'assortimento di adattatori offre una flessibilità sorprendente
An assortment of adapters for outstanding flexibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità 100 x 9/10 mL
Max. Tube Diameter 17 mm
Max. Tube Length 110 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 9/10mL Blood Collection Tube