Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-1000
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescription
An assortment of adapters for outstanding flexibility
Specifications
Specifications
| Tipo | Rotor Adapter |
| Tipo di provetta | 500 mL Corning Bottle |
| Capacità | 4 x 500 ml |
| Max. Tube Diameter | 98mm |
| Max. Tube Length | 133mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bottiglia Corning 500 ml |
| N. per confezione | 1 |