Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotore a cestello oscillante Thermo Scientific™ TX-1000
L'assortimento di adattatori offre una flessibilità sorprendente
Marca:  Thermo Scientific™ 75007305
528.98 EUR valido fino al 2024-03-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.36000kg
Codice prodotto. 15290525
  • 615.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
An assortment of adapters for outstanding flexibility
Specifica
Specifica
Rotor Adapter
8 x 250 ml
145mm
250 mL Bottle
62mm
Bottiglia Thermo Scientific™ Nalgene™ da 250 ml