Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per rotori oscillanti Thermo Scientific™ TX-150
Codice prodotto. 15165243 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di provetta:
100 mL Round Bottom Open-Top Tube
11mL IVF Tube
3/5 mL Blood Collection Tube
Microprovetta da 1.5/2 ml
Provetta conica o con bordo da 50 ml
Provetta da 25 ml universale a fondo piatto/con minigonna
Provetta per prelievo del sangue 5/7 ml
Provetta per urina da 13 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di provetta Dimensione della confezione
15165243 3/5 mL Blood Collection Tube Pezzo
15145263 Provetta da 25 ml universale a fondo piatto/con minigonna pezzi 4
15183263 11mL IVF Tube pezzi 4
15135243 Provetta conica o con bordo da 50 ml pezzi 4
15105253 Provetta per prelievo del sangue 5/7 ml pezzi 4
15195243 100 mL Round Bottom Open-Top Tube pezzi 4
15135263 Microprovetta da 1.5/2 ml pezzi 4
15551510 Provetta per urina da 13 ml pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15165243 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75005740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00€
    346.50€ / pezzi 1
    Risparmia 85.50€
    19% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Adattatori assortiti per provette
Assorted tube adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Rotor Adapter
Tipo di provetta 3/5 mL Blood Collection Tube
Capacità 3/5 mL
Max. Tube Diameter 12 mm
Max. Tube Length 124 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 50mL Conical Buckets for TX-150 rotor