Learn More
Interscience Adaptor for Petri Dish
Codice prodotto. 13425199
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Automatic colony counter, Scan 300/500/1200
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
13425199 Automatic colony counter, Scan 300/500/1200 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13425199 Fornitore Interscience N. del fornitore 436005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    137.38€ / pezzi 1
    Risparmia 1.62€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Adaptor for Petri dish (55 mm)
Adaptor for Petri dishes of dia. 55 mm for Scan 300/500/1200 (optional accessory)
Specifica
Descrizione Adaptor for Petri dishes of dia. 55 mm for Scan 300/500/1200 (optional accessory)
Tipo Contact Petri Dish
Da utilizzare con (apparecchiatura) Automatic colony counter, Scan 300/500/1200