Learn More
Adavosertib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16444338
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16444338 10 mg -
16417057 5 mg 5mg
16400667 50 mg 50mg
16415256 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16444338 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10993
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Adavosertib (AZD-1775; MK-1775) is a potent Wee1 inhibitor with an IC50 of 5.2 nM.
Adavosertib (AZD-1775
Specifica
Materiale o nome chimico Adavosertib
CAS 955365-80-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H32N8O2
Quantità 10 mg
Sinonimo AZD1775 MK-1775
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (249.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(N(C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)C)=NC=C21)C5=NC(C(O)(C)C)=CC=C5)CC=C
Molecular Weight (g/mol) 500.6
Peso formulazione 500.6
Percent Purity 98.59%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only