missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adavosertib, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200096122
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16444338 10 mg -
16417057 5 mg 5mg
16400667 50 mg 50mg
16415256 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16444338 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10993

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Adavosertib (AZD-1775; MK-1775) is a potent Wee1 inhibitor with an IC50 of 5.2 nM.

Adavosertib (AZD-1775

Specifica

Materiale o nome chimico Adavosertib
CAS 955365-80-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H32N8O2
Quantità 10 mg
Sinonimo AZD1775 MK-1775
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (249.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(N(C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)C)=NC=C21)C5=NC(C(O)(C)C)=CC=C5)CC=C
Molecular Weight (g/mol) 500.6
Peso formulazione 500.6
Percent Purity 98.59%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.