Learn More
Epredia™ Adcell™ PTFE Diagnostic Slides
Codice prodotto. 17352650 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio pozzetti:
3
12
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio pozzetti Colore Dimensione della confezione
17352650 3 Black pezzi 100
17342650 12 White pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17352650 Fornitore Epredia™ N. del fornitore X5XER203BAD1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    122.46€ / pezzi 100
    Risparmia 11.54€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 12-01-2027
These hydrophobic coatings bind liquids applied to the wells and keeps fluids in the well area. Clean, flat and suitable for immediate use
  • Binds and keeps liquids applied to the well area
  • PTFE Construction
  • Provides wettable wells for staining and growing cell cultures
  • Prevents cross-contamination
  • Hydrophobic coatings are very durable and withstand the strongest stains
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale PTFE
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo ADCELL
Conteggio pozzetti 3
Colore Black
Diametro (sistema metrico) 14 mm Well
Quantità 100/Pk.