missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADCK4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen PA550307

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

Codice prodotto. 15684235

  • 472.00€ / 100µL
Spedizione stimata: 08-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

The antibody detects endogenous levels of total ADCK4 protein.

ADCK4 Polyclonal antibody specifically detects ADCK4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifica

Specifica

ADCK4
Polyclonal
Unconjugated
COQ8B
0610012P18Rik; aarF domain containing kinase 4; aarF domain-containing protein kinase 4; ADCK4; Atypical kinase COQ8B, mitochondrial; Coenzyme Q protein 8B; coenzyme Q8B; COQ8B; FLJ12229; NPHS9
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
79934
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q96D53
COQ8B
Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human aarF domain containing kinase 4
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali