Learn More
Heidolph™ Accessori multipiano
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Capacità:
25 to 250 mL Erlenmeyer Flasks
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Include 4 aste di supporto e una piattaforma perforata 2000
Specifica
Specifica
| Intervallo di velocità | 0 to 1100 rpm |
| Capacità | 25 to 250 mL Erlenmeyer Flasks |
| Product Type | Support Floor |