Learn More
Additive Manufacturing Powder, Stainless Steel AISI 316L / S31603, ARMI∣MBH
Codice prodotto. 18032850
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
75 g
Dimensione della confezione:
75g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18032850 75 g 75g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18032850 Fornitore ARMI/MBH N. del fornitore IARMFE316LP18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-10-2026
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Additive Manufacturing Powder, Stainless Steel AISI 316L / S31603
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Copper/Aluminium/Carbon/Cobalt/Vanadium/Phosphorus/Oxygen/Nitrogen/Silicon/Manganese/Molybdenum/Nickel/Chromium/Bismuth/Hafnium/Hydrogen/Palladium/Yttrium/Cerium/Antimony/Boron/Cadmium/Calcium/Magnesium/Selenium/Tantalum/Tin/Zirconium/Titanium/Lead/Zinc/Tungsten/Arsenic/Niobium/Iron
CAS 7439-89-6
Quantità 75 g
Forma Fine Powder
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Copper 0.0031 %/Aluminium 0.006 %/Carbon 0.006 %/Cobalt 0.006 %/Vanadium 0.006 %/Phosphorus 0.011 %/Oxygen 0.043 %/Nitrogen 0.081 %/Silicon 0.29 %/Manganese 1.56 %/Molybdenum 2.81 %/Nickel 13.9 %/Chromium 17.9 %/Bismuth (<0.0010) %/Hafnium (<0.0010) %/Hydrogen (<0.0010) %/Palladium (<0.0010) %/Yttrium (<0.0010) %/Cerium (<0.0020) %/Antimony (<0.0050) %/Boron (<0.0050) %/Cadmium (<0.0050) %/Calcium (<0.0050) %/Magnesium (<0.0050) %/Selenium (<0.0050) %/Tantalum (<0.0050) %/Tin (<0.0050) %/Zirconium (<0.0050) %/Titanium (<0.0080) %/Lead (<0.0100) %/Zinc (<0.0100) %/Tungsten (<0.0120) %/Arsenic (0.001) %/Niobium (0.001) %/Iron (63.3) %