Learn More
Ademethionine 1,4-Butanedisulfonate, TRC
Codice prodotto. 17998024
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17998024 10 mg 10mg
17969564 500 mg 500mg
17938914 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17998024 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA28035510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101020-79-5
Formula molecolare 2 C15 H22 N6 O5 S . 3 C4 H10 O6 S2
Sinonimo Adenosine, 5'-[[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]methylsulfonio]-5'-deoxy-, 1,4-butanedisulfonate (salt), 1,4-butanedisulfonate (salt) (2:1:2)∣Adenosine, 5'-[(3-amino-3-carboxypropyl)methylsulfonio]-5'-deoxy-, (3S)-, 1,4-butanedisulfonate (salt), 1,4-butanedisulfonate (salt) (2:1:2)∣1,4-Butanedisulfonic acid, compd. with (3S)-5'-[(3-amino-3-carboxypropyl)methylsulfonio]-5'-deoxyadenosine 1,4-butanedisulfonate (salt) (2:2:1)∣1,4-Butanedisulfonic acid, compd. with 5'-[[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]methylsulfonio]-5'-deoxyadenosine 1,4-butanedisulfonate (salt) (2:2:1) (9CI)∣1,4-Butanedisulfonic acid, ion(2-), bis[(3S)-5'-[(3-amino-3-carboxypropyl)methylsulfonio]-5'-deoxyadenosine], 1,4-butanedisulfonate (1:2) (salt)∣1,4-Butanedisulfonic acid, ion(2-), bis[5'-[[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]methylsulfonio]-5'-deoxyadenosine], 1,4-butanedisulfonate (1:2) (salt) (9CI)∣Ademethionine 1,4-Butanedisulfonate
Specifica
Formato Neat
Peso molecolare 1451.62
Shipping Condition Room Temperature
Purezza >95% (HPLC)
Quantità 10 mg
Materiale o nome chimico Ademethionine 1,4-Butanedisulfonate