Learn More
R&D Systems™ Adenine
Codice prodotto. 18074892
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18074892 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18074892 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4202/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Adenine receptor agonist
High affinity adenine receptor agonist (Ki = 18 nM at rat adenine receptor). Inhibits forskolin-stimulated cAMP formation in CHO cells transfected with the adenine receptor; also stimulates GTPγS binding (pEC50 values are 8.54 and 7.21 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Adenine
CAS 2922-28-3
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C5H6ClN5
Peso formulazione 171.59
Purezza >99%
Peso molecolare 171.59