Learn More
Adenine, Serva Electrophoresis™
Codice prodotto. 11777106
Encompass
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11777106 0.1 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11777106 Fornitore Serva Electrophoresis N. del fornitore 1073903
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 73-24-5
Formula molecolare C5H5N5
Numero MDL MFCD00041790
Quantità 0.1 kg
Sinonimo adenine, 6-aminopurine, 1h-purin-6-amine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
InChI Key GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC Name 7H-purin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 135.13
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
compliance-icons
Product Identifier
  • Adenine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
Precautionary Statement
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P405-Conservare sotto chiave.