Learn More
Adenine, >98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15845048 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15845048 100 g Plastic bottle 100g
15845248 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15845048 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J10430.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73-24-5
Formula molecolare C5H5N5
Molecular Weight (g/mol) 135.13
Numero MDL MFCD00041790
InChI Key GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
IUPAC Name 7H-purin-6-amine
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Adenine
Punto di fusione >360°C (decomposition)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Numero UN UN2811
Beilstein 5777
Peso formulazione 135.13
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder