Specifications
| Materiale o nome chimico | Adenine |
| Punto di fusione | >360°C (decomposition) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 1 kg |
| Numero UN | UN2811 |
| Beilstein | 5777 |
| Peso formulazione | 135.13 |
| Percent Purity | ≥98% |
| Forma fisica | Crystalline Powder |