Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenine, 99%
Codice prodotto. 10716181 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10716181 25 g Bottiglia in vetro 25g
10746341 100 g Bottiglia in vetro 100g
10444595 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10716181 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 147440250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 73-24-5 | C5H5N5 | 135.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73-24-5
Formula molecolare C5H5N5
Molecular Weight (g/mol) 135.13
Numero MDL MFCD00041790
InChI Key GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
PubChem CID 190
ChEBI CHEBI:16708
IUPAC Name 7H-purin-6-amine
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Adenine
Absorbance 0.74 to 0.78 (A250/A260), 0.36 to 0.4 (A280/A260)
CAS min. % 99.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 360°C to 365°C
Colore Colorless to Yellow
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 26, 420
Indice di Merck 15, 140
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies,slightly soluble in ethanol,insoluble in chloroform and ether,25g/l in boiling water
Punto di sublimazione 220°C
Spettrofotometria 98.0 to 102.0% (lambda max. 262nm, pH 1), molar absorptivity 13100 +/- 2%, on dry basis
Peso formulazione 135.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Adenine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico