Specifica
| Materiale o nome chimico | Adenine Hemisulfate Dihydrate |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | ≥99% |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 404.37 |
| Forma fisica | Solid |