Learn More
Adenine Hemisulfate Dihydrate MP Biomedicals
Codice prodotto. 11348519 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11348519 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11348519 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210019525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    121.80€ / 25g
    Risparmia 6.20€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Adenine Hemisulfate
Nota nome Dihydrate
CAS 6509-19-9
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula molecolare C10H16N10O6S
Numero MDL MFCD00150149
Quantità 25 g
Sinonimo 9h-purin-6-amine hemisulfate dihydrate, adenine hemisulfate dihydrate, 6-aminopurine sulfate dihydrate, bis ade sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid bis vitamin b4 dihydrate, bis adenine sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid-7h-purin-6-amine-water 1/2/2
InChI Key MKPCNMXYTMQZBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC Name bis(7H-purin-6-amine) sulfuric acid dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 404.36
PubChem CID 44134512
Peso formulazione 404.4