Learn More
Adenine Hemisulfate, TRC
Codice prodotto. 30317034
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317034 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317034 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA280365100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Adenine Sulphate
CAS 321-30-2
Formula molecolare 2[C5H5N5].SO4H2
Quantità 100 g
Sinonimo 7H-Purin-6-amine Sulphate, Adenine Sulphate, 9H-Purin-6-amine, sulfate (2:1), 1H-Purin-6-amine, sulfate (2:1) (9CI), Adenine, sulfate (2:1) (8CI), Adenine hemisulfate, Adenine sulfate, Adeninium sulfate
InChI Formula InChI=1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
SMILES Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34.OS(=O)(=O)O
IUPAC Name 9H-purin-6-amine;sulfuric acid
Molecular Weight (g/mol) 368.33
Peso formulazione 368.0764